Learn More
2-Phénoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11325489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325489 1 g 1g
11315489 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50448.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-phénoxybenzaldéhyde est utilisé comme réactif dans la synthèse de 1,3,4-oxadiazol-2 chirales comme inhibiteurs puissants et hautement sélectifs de la FAAH. Également utilisé comme réactif dans la synthèse de [4-(phénoxy)pyridine-3-yl]méthylamines ; nouvelle classe d’inhibiteurs sélectifs de recapture de noradrénaline (NRI).
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19434-34-5
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00800666
Clé InChI IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
CID PubChem 88060
Nom IUPAC 2-phénoxybenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%