Learn More
Acide 2-phénoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450018 1 g 1g
15460018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53264.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 108238-09-1 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Reactant for palladium catalyzed cross-coupling reactions, trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling, preparation of biologically and pharmacologically active molecules, preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour les réactions de couplage croisé catalysées par le palladium, la trifluorométhylation via le couplage croisé oxydatif utilisant le cuivre, la préparation de molécules biologiquement et pharmacologiquement actives, la préparation d’échafaudages à base de pyridazine comme mimétiques hélice alpha.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108238-09-1
Formule moléculaire C12H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD01001592
Clé InChI AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
CID PubChem 2773559
Nom IUPAC Acide2-phénoxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 116°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté 98%