Learn More
2-Acide phénoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468773 100 g 100g
11458773 25 g 25g
11478773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10515.22
CAS: 2243-42-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-42-7
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002429
Clé InChI PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
CID PubChem 75237
ChEBI CHEBI:72636
Nom IUPAC Acide 2-phénoxybenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzoic acid
Point de fusion 111°C to 115°C
Quantité 100 g
Beilstein 978452
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 98%