Learn More
Acide 2-phénoxybenzoïque, TRC
Code produit 30134366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134366 10 g 10g
30132390 50 g 50g
30005285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134366 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP39941310G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-42-7
Formule moléculaire C13 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Synonyme 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
Nom IUPAC Acide 2-phénoxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzoic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Poids de la formule 214.063