Learn More
Chlorure de 2-phénoxybenzoyle, TECH, Thermo Scientific™
Code produit 10758455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10758455 250 mg 250mg
10121773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49902CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 40501-36-8
Formule moléculaire C13H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.663
Numéro MDL MFCD03424711
Clé InChI BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
CID PubChem 11075303
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénoxybenzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzoyl chloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.67
Pourcentage de pureté 90%