Learn More
Alcool 2-phénoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466127 250 mg 250mg
15446127 1 g 1g
15456127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33314.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13807-84-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13807-84-6
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00017297
Clé InChI VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
CID PubChem 3660111
Nom IUPAC (2-phénoxyphényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%