Learn More
Bromure de 2-phénoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406427 250 mg 250mg
15486417 1 g 1g
15496417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33585.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 82657-72-5
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD01320513
Clé InChI YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
CID PubChem 22675469
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzyl bromide
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 263.14
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.