Learn More
Bromure de 2-phénoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496417 5 g 5g
15406427 250 mg 250mg
15486417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33585.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82657-72-5
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD01320513
Clé InChI YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
CID PubChem 22675469
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxybenzyl bromide
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 263.14
Pourcentage de pureté 97%