Learn More
Chlorhydrate de 2-phénoxyéthymidamide dihydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10464153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10464153 1 g 1g
10553603 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464153 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07572DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67386-38-3
Formule moléculaire C8H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.64
Numéro MDL MFCD00173806
Clé InChI ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 2745912
Nom IUPAC 2-phenoxyethanimidamide ; chlorydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.68
Pourcentage de pureté 97%