Learn More
2-Phénoxyéthanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449702 5000 g -
11439702 250 g 250g
11429702 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449702 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10786.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-phénoxyéthanol est utilisé comme solvant pour l’acétate de cellulose, les encres et les résines. Il est également utilisé comme fixateur pour les parfums, les insectifuges et les antiseptiques topiques. Il est utilisé comme agent actif de surface. Il agit comme un anesthésique dans l’aquaculture de certains poissons. De plus, il est utilisé comme conservateur et comme matière première cosmétique. En outre, il est utilisé dans la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs et de colorants.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, du propanol et du propylène glycol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002857
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
CID PubChem 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanol
Point de fusion 11°C to 14°C
Densité 1.102
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Plage de pourcentage du dosage 94%
Formule linéaire C6H5O(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5000 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,propanol and propylene glycol.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide