Learn More
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511571 1 L Flacon en verre 1L
10367010 250 mL Flacon en verre 250mL
10043763 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10176223 5 L Récipient en plastique 5L
11944731 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10511571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.90€
    59.65€ / 1L
    Économisez 12.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
2-phénoxyéthanol, 99 %, C8H10O2, numéro CAS-122-99-6, éther monophénylique d’éthylène glycol, éthanol, 2-phénoxy, 1-hydroxy-2-phénoxyéthane, phénoxyéthanol, alcool phénoxyéthyle, phénoxéthol, phénoxytol, phénoxétol, phényl cellosolve, éther phénylique d’éthylène glycol, 25 L, 98,5 % min. (GC), 06,146, 237,0°C.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002857
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
CID PubChem 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5360 to 1.5400
Quantité 1 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viscosité 29 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol monophenyl ether