Learn More
2-Phénoxyéthanol, TRC
Code produit 17951555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951555 25 g 25g
17944395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17951555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29790025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Synonyme Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, β-Hydroxyethyl phenyl ether, β-Phenoxyethanol, β-Phenoxyethyl alcohol, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES OCCOc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxyethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Poids de la formule 138.0681
Pourcentage de pureté >95%