Learn More
Acrylate de 2-phénoxyéthyle, tech. 85 %, stab. avec du 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12120.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 4-methoxyphenol
CAS 48145-04-6
Densité 1.104
Point d’ébullition 103°C to 104°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C11H12O3
Formule linéaire C6H5O(CH2)2O2CCH=CH2
Indice de réfraction 1.519
Numéro MDL MFCD00053696
Quantité 50 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2102773
Synonyme 2-phenoxyethyl acrylate, phenoxyethyl acrylate, light ester po-a, chemlink 160, ebecryl 110, 2-propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester, ethylene glycol phenyl ether acrylate, 2-phenoxyethanol acrylate, phenyl cellosolve acrylate, acrylic acid, 2-phenoxyethyl ester
Clé InChI RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC prop-2-énoate de 2-phénoxyéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
CID PubChem 39485
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique