Learn More
Bromure de 2-phénoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse et l’activité antihypertensive des spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-pipéridine]-2(1H)-ones 4′-substitués.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenoxyethyl bromide |
| Point de fusion | 31°C to 35°C |
| Densité | 1.35 |
| Point d’ébullition | 135°C to 137°C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 65°C (149°F) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 508290 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
| Poids de la formule | 201.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |