Learn More
Chlorure de 2-phénoxyéthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11347726
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347726 25 g 25g
11337726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11345.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-86-6
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
Numéro MDL MFCD00018946
Clé InChI VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethoxy benzene, beta-chlorophenetole, 2-phenoxyethyl chloride, benzene, 2-chloroethoxy, 2-chloroethyl phenyl ether, b-chlorophenetole, phenetole, .beta.-chloro, phenoxyethyl chloride, benzene, chloroethoxy, 2-chloroethyoxy benzene
CID PubChem 12156
Nom IUPAC 2-chloroéthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethyl chloride
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 88°C to 93°C (15 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.5335
Quantité 25 g
Beilstein 971048
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 97%