Learn More
2-Phénoxylaniline, TRC
Code produit 30134574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134574 25 g 25g
30133047 100 g 100g
17962285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29820025G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2688-84-8
Formule moléculaire C12 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Synonyme 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
Nom IUPAC 2-phénoxyaniline
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyaniline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Poids de la formule 185.0841
Pourcentage de pureté >95%