Learn More
2-(Phenoxymethyl)oxirane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Phenoxymethyl)oxirane |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2 |
| Poids de la formule | 150.0681 |