Learn More
2-(Phénoxyméthyl)oxirane, TRC
Code produit 30421611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421611 10 g -
30416799 50 g 50g
30418523 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31861510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-60-1
Formule moléculaire C9 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.174
Synonyme Oxirane, 2-(phenoxymethyl)-, Oxirane, (phenoxymethyl)- (9CI), Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- (8CI), 2-(Phenoxymethyl)oxirane, (Phenoxymethyl)oxirane, (Phenyloxymethyl)oxirane, (±)-(Phenoxymethyl)oxirane, (±)-1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, (±)-Glycidyl phenyl ether, (±)-Phenyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-phenoxypropane, 2,3-Epoxypropoxybenzene, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, 3-(Phenoxy)propylene epoxide, 3-(Phenyloxy)-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide, 3-Phenoxy-1-propene oxide, 3-Phenoxypropylene oxide, Denacol EX 141, Diluent 690, EX 141, Epiol P, Epoxy 690, Glycidol phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Heloxy 63, Heloxy Modifier 63, JX 016, K 103, NSC 53476, NSC 635, O-Phenylglycidol, Oxiranylmethyl phenyl ether, PGE-H, Phenol glycidyl ether, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycidyl ether, YS 690, γ-Phenoxypropylene oxide
Nom IUPAC 2-(phénoxyméthyl)oxirane
SMILES C(Oc1ccccc1)C2CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Phenoxymethyl)oxirane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Poids de la formule 150.0681