Learn More
2-Phenoxynicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenoxynicotinic acid |
| CAS | 35620-71-4 |
| Formule moléculaire | C12H9NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00014629 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OC(=O)C1=CC=CN=C1OC1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |