Learn More
2-Acide phénoxynicotinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433594 25 g 25g
11389559 1 g 1g
11423594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433594 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11247.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35620-71-4
Formule moléculaire C12H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.208
Numéro MDL MFCD00014629
Clé InChI CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
CID PubChem 123450
Nom IUPAC Acide 2-phénoxypyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxynicotinic acid
Point de fusion 179°C to 182°C
Quantité 25 g
Beilstein 172906
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 98%