Learn More
(-Phénoxyphényl)méthanol,2-phénoxyphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10317454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10317454 250 mg 250mg
10082264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10317454 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49909CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13807-84-6
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00017297
Clé InChI VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
CID PubChem 3660111
Nom IUPAC (2-phénoxyphényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Phenoxyphenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%