Learn More
2-phénoxypropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454630 250 mg 250mg
11464630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454630 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50720.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6437-49-6 | C9H14ClNO | 187.667 g/mol
2-Phenoxypropylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-phénoxypropylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6437-49-6
Formule moléculaire C9H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 187.667
Numéro MDL MFCD07781046
Clé InChI CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxypropylamine hydrochloride, 2-phenoxypropan-1-amine hydrochloride, 2-phenoxypropylamine hcl, 1-aminopropan-2-yl oxy benzene hydrochloride, acmc-20annz, 2-phenoxypropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24212021
Nom IUPAC 2-phénoxypropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN)OC1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxypropylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%