Learn More
(2-phényle-1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Maybridge
Code produit 10041124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041124 5 g Flacon en verre ambré 5g
10079231 1 g Flacon en verre ambré 1g
10356304 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18313DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 165736-03-8
Formule moléculaire C10H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.264
Numéro MDL MFCD02682055
Clé InChI PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
CID PubChem 736526
Nom IUPAC (2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 97%