Learn More
(2-phényle-1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 190.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |