Learn More
2-phényl-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10059211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059211 1 g Flacon en verre ambré 1g
10049211 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10059211 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20949-81-9
Formule moléculaire C10H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 189.232
Numéro MDL MFCD02681934
Clé InChI OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 736524
Nom IUPAC 2-phényl-1,3-thiazole-4-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Poids de la formule 189.24
Pourcentage de pureté 95%