Learn More
chlorure de 2-phényl-1,3-thiazole-4-carbonyle, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 223.68 |
| Pourcentage de pureté | 95% |