Learn More
chlorure de 2-phényl-1,3-thiazole-4-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10121112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10121112 1 g 1g
10019191 250 mg 250mg
10103344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10121112 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC18302DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 36094-04-9
Formule moléculaire C10H6ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 223.674
Clé InChI ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
CID PubChem 2776472
Nom IUPAC chlorure de 2-phényl-1,3-thiazole-4-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.68
Pourcentage de pureté 95%