Learn More
Acide 2-phényl-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10620466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10620466 10 g 10g
10501512 250 mg 250mg
10009191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10620466 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18301EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7113-10-2
Formule moléculaire C10H6NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Numéro MDL MFCD00141954
Clé InChI IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 138928
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 97%