Learn More
2-phényl-2-buténal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422257 25 g 25g
11412257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14185.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-phényl-2-buténal est utilisé comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’huile et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4411-89-6
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00053158
Clé InChI DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
CID PubChem 6429333
Nom IUPAC (E)-2-phénylbut-2-énal
SMILES C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-butenal
Note relative au nom (E)+(Z)
Point d’ébullition 115°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%