Learn More
2-Phényl-2-imidazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425298 10 g 10g
15435298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59095.09
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-49-2
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00005180
Clé InChI BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
CID PubChem 13639
Nom IUPAC 2-phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-imidazoline
Point de fusion 99°C to 104°C
Couleur Marron
Point d’éclair 201°C (394°F)
Quantité 10 g
Beilstein 119250
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre