Learn More
2-Phényl-2-imidazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435298 50 g 50g
15425298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59095.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-49-2
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00005180
Clé InChI BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
CID PubChem 13639
Nom IUPAC 2-phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-imidazoline
Point de fusion 99°C to 104°C
Couleur Marron
Point d’éclair 201°C (394°F)
Quantité 50 g
Beilstein 119250
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.