Learn More
2-Phényl-2-imidazoline, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10773391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773391 5 g Flacon en verre 5g
10773581 100 g Flacon en verre 100g
10591641 250 g Flacon en verre 250g
10674712 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10773391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199730050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 936-49-2
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00005180
Clé InChI BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
CID PubChem 13639
Nom IUPAC 2-phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-imidazoline
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 99°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 188°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 201°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 23, V,6, 425
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenyl-2-imidazoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement