Learn More
2-phényl-2-pentène, (E)+(Z), 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420214 5 g 5g
11430214 25 g 25g
11440214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420214 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13635.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160.216 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3491-63-2
Formule moléculaire C11H12O
Poids moléculaire (g/mol) 160.216
Numéro MDL MFCD00051835
Clé InChI YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
CID PubChem 15310469
Nom IUPAC (Z)-2-Phénylpent-2-énal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-pentenal
Note relative au nom (E)+(Z)
Densité 1.005
Point d’ébullition 124°C to 126°C (14 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 5 g
Beilstein 1859032
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté ≥90%