Learn More
2-phényl-2-pipéridinoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10651565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10651565 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur XBX00107DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H16N2
Numéro MDL MFCD00023711
Quantité 1 g
Synonyme 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
Clé InChI IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 2-phényl-2 -pipéridine-1 -ylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 200.285
CID PubChem 21989
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%