Learn More
2-phényl-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493057 25 g 25g
11403067 100 g 100g
11413067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15580.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-94-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00004456
Clé InChI BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
CID PubChem 12053
Nom IUPAC 2-phénylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-propanol
Point de fusion 29°C to 34°C
Densité 0.973
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.5196
Quantité 25 g
Beilstein 1905012
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥98%