Learn More
2-phényl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10133280 25 g Flacon en verre -
10735611 5 g Flacon en verre 5g
10475485 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10133280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130830250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-94-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00004456
Clé InChI BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
CID PubChem 12053
Nom IUPAC 2-phénylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 34°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9730g/mL
Point d’ébullition 88°C to 90°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.5190 to 1.522
Quantité 25 g
Beilstein 06, 506
Gravité spécifique 0.973
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion