Learn More
2-Phényl-2-propanol, TRC
Code produit 30410402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30410402 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410402 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3360485G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-2-propanol
CAS 617-94-7
Formule moléculaire C9 H12 O
Quantité 5 g
Synonyme Benzenemethanol, α,α-dimethyl-, 2-Phenyl-2-propanol, Benzyl alcohol, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanol, 1-Hydroxycumene, 1-Methyl-1-phenylethanol, 2-Hydroxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanol, 2-Phenylisopropanol, 2-Propanol, 2-phenyl-, Dimethylphenylcarbinol, Dimethylphenylmethanol, NSC 1261, NSC 212537, Phenyldimethylcarbinol, α,α-Dimethylbenzyl alcohol, α-Cumyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylpropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Poids de la formule 136.0888