Learn More
2-phényl-3-butyne-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
| Point de fusion | 49°C to 53°C |
| Densité | 1.031 |
| Point d’ébullition | 92°C to 93°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 96°C (205°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1100096 |
| Poids de la formule | 146.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |