Learn More
2-phényl-3-butyne-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15555056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555056 25 g 25g
12574276 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15555056 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-66-2
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Clé InChI KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
CID PubChem 92098
Nom IUPAC 2-phénylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Point de fusion 50.0°C to 52.0°C
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Quantité 25 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.