Learn More
2-phényl-3-butyne-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
| Note relative au nom | 98+% |
| CAS | 127-66-2 |
| Point de fusion | 50.0°C to 52.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 96°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.