Learn More
2-Phényl-5-oxazolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352705 25 g 25g
11332705 1 g 1g
11342705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11352705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.60€
    650.65€ / 25g
    Économisez 144.95€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-phényl-5-oxazolone est un réactif utilisé comme équivalent masqué de la glycine et pour la formation de structures hétérocycliques, elle peut être utilisée pour produire du 4-benzylidène-2-phényl-4H-oxazol-5-one.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à l’air. Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1199-01-5
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00014517
Clé InChI QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
CID PubChem 65073
ChEBI CHEBI:60296
Nom IUPAC 2-phényl-4H-1,3-oxazol-5-one
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-5-oxazolone
Point de fusion 89°C to 92°C
Quantité 25 g
Beilstein 128465
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%