Learn More
2-Phényl-d5-éthanol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenethyl Alcohol-d5 |
| CAS | 35845-63-7 |
| Formule moléculaire | C8 D5 H5 O |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzeneethanol-d5, (2-Hydroxyethyl)benzene-d5, 2-Phenethanol-d5, 2-Phenyl-1-ethanol-d5, 2-Phenylethanol-d5, Phenylethyl Alcohol-d5, β-Phenethanol-d5, β-Phenethyl Alcohol-d5, β-Phenethylol-d5, β-Phenylethanol-d5, β-Phenylethyl Alcohol-d5, NSC 406252-d5, 2-Phenyl-d5-ethanol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCO)c([2 H])c1[2 H] |
| Nom IUPAC | 2-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.2 |
| Poids de la formule | 127.1045 g/mol |
| Afficher plus |