Learn More
Chlorhydrate de 2-phényl-L-glycinamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15462619
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462619 1 g 1g
15472619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H65751.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60079-51-8
Formule moléculaire C8H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.639
Numéro MDL MFCD00270568
Clé InChI LXOAFHGMXCFTOU-FJXQXJEOSA-N
Synonyme s-2-amino-2-phenylacetamide hydrochloride, l-phenylglycine amide hydrochloride, h-phg-nh2 hcl, h-phg-nh2.hcl, 2s-2-amino-2-phenylacetamide hydrochloride, hpphg-nh2 hcl, h-phg-nh2 . hcl, phenylglycine amide hydrochloride, s-2-amino-2-phenyl-acetamide hydrochloride, alphas-alpha-amino-benzeneacetamide hydrochloride
CID PubChem 22850726
Nom IUPAC (2S)-2-amino-2-phénylacétamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenyl-L-glycinamide hydrochloride
Quantité 1 g
Beilstein 4823667
Poids de la formule 186.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide