Learn More
2-Phénylacétatide, TRC
Code produit 30137390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137390 25 g 25g
30005838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137390 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33555425G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-81-1
Formule moléculaire C8 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Synonyme Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
Nom IUPAC 2-phénylacétamide
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Poids de la formule 135.0684
Pourcentage de pureté >95%