Learn More
2-Phénylacétamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15475028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475028 25 g 25g
15465028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58835.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19227-11-3
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD05864463
Clé InChI FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
CID PubChem 9566465
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-phényléthanimidamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylacetamidoxime
Point de fusion 66°C to 67°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%