Learn More
2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30783632
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783632 25 g
30774409 5 g
30766276 500 g
30781826 100 g
30774812 1 g
30779817 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30783632 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14762425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride
CAS 15088-78-5
Formule moléculaire C16H14O2S2
Numéro MDL MFCD00513572
Quantité 25 g
SMILES O=C(SSC(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 302.41
Pourcentage de pureté 97%