Learn More
2-Phénylacétohydrazide, TRC
Code produit 30428564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3210681G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Formule moléculaire C8H10N2O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC 2-phénylacétohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Poids de la formule 150.0793