Learn More
2-Phénylacétohydrazide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Formule moléculaire | C8H10N2O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phénylacétohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.18 |
| Poids de la formule | 150.0793 |