Learn More
2-Phénylazepane, TRC
Code produit 30425661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425661 100 mg
30417809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425661 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3466-82-8
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.27
Synonyme Hexahydro-2-phenyl-1H-azepine, 2-Phenyl-hexamethylenimine, 2-Phenylhexahydroazepine, 2-Phenylperhydroazepine
Nom IUPAC 2-phénylazépane
SMILES C1CCNC(CC1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylazepane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Poids de la formule 175.1361