Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid |
| CAS | 27503-81-7 |
| Formule moléculaire | C13H10N2O3S |
| Numéro MDL | MFCD00053007 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | O=S(C1=CC=C2C(NC(C3=CC=CC=C3)=N2)=C1)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.30 |
| Pourcentage de pureté | 98% |